Learn More
Gold wire, 2.0mm (0.08in) dia, 99.95% (metals basis)
Product Code. 11307058
Click to view available options
Quantity:
1 cm
5 cm
25 cm
Unit Size:
1cm
25cm
5cm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11307058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014729.BO
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Molecular Formula Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
MDL Number MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Quantity 1 cm
Odor Odorless
Weight ≈60.6g/m
Form Wire
Percent Purity 99.95%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Gold wire, 2.0mm (0.08 in.) dia.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato