Learn More
Gold nanoparticles, 400nm, supplied in 0.1mM PBS, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7057655
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
Unit Size:
100mL
25mL
Product Code. 15420707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J67106.AC
Request Bulk or Custom Format
For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-57-5
Molecular Formula Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
MDL Number MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Color Pink to Red
Quantity 25 mL
Particle Size 400nm
Sensitivity Light sensitive
Form Liquid
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Gold nanoparticles, supplied in 0.1mM PBS
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt