Learn More
Gold(III) chloride, Au 64.4% min
Product Code. p-3257007
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.25 g
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
0.25g
1g
5g
Product Code. 11366538
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012163.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13453-07-1 | AuCl3
It is used in colloidal gold solutions, in photography and as a print toning agent(gold toning), starting solution to form other gold compounds and a precursor for preparation of ultra pure gold metal. It is used in electroplating and electroless plating as an anode in an electric cell. Gold(III) chloride acts as a gold catalyst and cell body stains for bright field and dark field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13453-07-1
Molecular Formula AuCl3
MDL Number MFCD00014172
Specifications
Melting Point 180° (sublimation)
Color Red
Physical Form Crystalline
Quantity 0.25 g
Solubility Information Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia.
Formula Weight 303.33
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Appearance Red crystalline
Density 3.9
Chemical Name or Material Gold(III) chloride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato