missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNE-317, MedChemExpress

Product Code. 16465328
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16465328 10 mg 10mg
16428047 5 mg 5mg
16415976 100 mg 100mg
16401537 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16465328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12763

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GNE-317 is a PI3K/mTOR inhibitor, is able to cross the blood-brain barrier (BBB).

GNE-317 is a PI3K/mTOR inhibitor, is able to cross the blood-brain barrier (BBB).

Especificaciones

Chemical Name or Material GNE-317
Physical Form Solid
CAS 1394076-92-6
Color Earth Yellow
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H22N6O3S
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Solubility Information DMSO : 20 mg/mL (48.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=C4C(C(C)=C(C5(OC)COC5)S4)=N2)C=N1
Molecular Weight (g/mol) 414.48
Formula Weight 414.48
Percent Purity 99.31%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.