Learn More
GLYCTK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 EUR - 410.00 EUR
Specifications
Antigen GLYCTK
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16810144
View Documents
Proteintech
12426-1-AP-20UL
20 μL
145.00 EUR
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16800144
View Documents
Proteintech
12426-1-AP-150UL
150 μL
410.00 EUR
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
This locus encodes a member of the glycerate kinase type-2 family. The encoded enzyme catalyzes the phosphorylation of (R)-glycerate and may be involved in serine degradation and fructose metabolism. Decreased activity of the encoded enzyme may be associated with the disease D-glyceric aciduria. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Specifications
Specifikationer
GLYCTK
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q0VGK3, Q8IVS8, Q8QZY2
132158, 235582, 684314
GLYCTK Fusion Protein Ag3097
Primary
-20°C
GLYCTK
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
glycerate kinase, GLYCTK, HBeAg binding protein 4, HBeAgBP4A, HBEBP2, HBEBP4
Glyctk
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.