Learn More
Glycine, Honeywell Fluka™
Code produit 16496349 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16496349 250 g 250g
16486349 1 kg 1kg
16635823 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16496349 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 33226H250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Molecular Formula C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name 2-aminoacetic acid
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Ammonium Max. 0.02 %
pH 5.9 to 6.4
Chloride Max. 30 ppm
Heavy Metals (as Pb) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Loss on Drying Max. 0.5 %
Packaging Plastic Bottle
Sulfate Max. 0.002 %
Sulfated Ash Max. 0.05 %
Water Max. 0.1 %
Quantity 250 g
Percent Purity 99.7 to 101.0 %
Grade Reagent Pharmacopeia Organics
Physical Form Solid
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.