Learn More
Thermo Scientific™ Glove Bag Clips
Product Code. 15431847
Click to view available options
Quantity:
36 Pk.
6 Pk.
Förpackningsstorlek
Pack of 36
Pack of 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15431847
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 042910.UD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For convenient hanging of glove storage bags.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • For convenient hanging of glove storage bag
  • Available in packs of 6 or 36
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage Ambient temperatures
For Use With (Equipment) Glove Storage Bags
Quantity 6 Pk.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.