Learn More
Hirschmann™ Class A Volumetric Flasks with NS Ground
Product Code. 11801593
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard Taper Joint:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Unit Size:
Each
Pack of 2
Product Code. 11801593
Brand: Hirschmann™ 2820361
Only null left
Add to basket
Add to basket
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with NS Ground are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With NS ground, blue graduation
  • Without stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch information
Tekniske data
Certifications/Compliance DIN EN ISO 1042
Capacity (Metric) 10 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Height (Metric) 90 mm
Limit of Error ±0.04 mL
Standard Taper Joint 10/19 NS Standard Ground
Tolerance ±0.04 mL
Graduated Yes
Class A
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.