Learn More
Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with PTFE Stopcock
Product Code. p-8002054 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stopper Number:
19/26
24/29
29/32
Unit Size:
Each
Product Code. 11982138
Only null left
Add to basket
Add to basket
Constructed in chemical resistant borosilicate glass. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with PTFE Stopcock separates mixtures into immiscible solvents. Available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
  • Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
  • ISO 4800 Certified.
    • Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Capacity (Metric) 1000 mL
    Material Borosilicate Glass
    Certifications/Compliance ISO 4800
    Quantity 1PK
    Stopcock PTFE
    Stopper Material Glass, Plastic
    Stopper Number 29/32
    Product Type Separatory Funnel
    Korrigering av produktinnehåll
    Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
    Produkttitel
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
    Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.