Learn More
Sartorius Glass Fiber Extraction Thimbles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30052901 Tienda Sartorius Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inside:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
30 mm
33 mm
43 mm
Length (Metric):
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
123 mm
Wall Thickness:
1.2 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.7 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 25
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30052901
missing translation for 'mfr': Sartorius FT1204022080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
  • Composed of high-purity glass fiber for uncontaminated results
  • Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
  • Glass fiber thimbles offer remarkable resistance to high temperatures
  • Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
  • Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (Metric) Inside 22 mm
Material Glass Fibers
Wall Thickness 1.6 mm
Grade G400
Length (Metric) 80 mm
Product Type Extraction Thimbles
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado