missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GIT2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15614895
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15614895 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15614895 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA550969

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GIT2 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of GIT2 protein.

GTPase-activating protein for the ADP ribosylation factor family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GIT2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene GIT2
Gene Accession No. Q14161, Q9JLQ2
Gene Alias 1500036H07Rik; 5830420E16Rik; 6430510B20Rik; 9630056M03Rik; ARF GAP GIT2; ARF GTPase activating protein 2; ARF GTPase-activating protein GIT2; B230104M05Rik; CAT2; CAT-2; cool associated tyrosine phosphorylated-2; cool-associated, tyrosine phosphorylated protein 2; cool-interacting tyrosine-phosphorylated protein 2; G protein-coupled receptor kinase interacting ArfGAP 2; G protein-coupled receptor kinase-interactor 2; GIT ArfGAP 2; Git2; GRK-interacting protein 2; KIAA0148; mKIAA0148; Paxillin kinase linker; PKL
Gene Symbols GIT2
Host Species Rabbit
Immunogen Synthesized peptide derived from the Internal region of human GIT2.
Purification Method Antigen affinity chromatography
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 26431, 304546, 9815
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.