Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Classic Pipet
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4330386 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.2 to 2 μL
1 to 10 μL
1 to 10 mL
1000 to 5000 μL
2 to 20 μL
20 to 100 μL
20 to 200 μL
200 to 1000 μL
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10635313
missing translation for 'mfr': Gilson™ F144801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The PIPETMAN Classic line, the world standard in pipetting, offers a wide range of continuously adjustable air-displacement pipettes suited for aqueous solutions of moderate viscosity and density.
  • Fully adjustable, air-displacement pipette with selected volume shown on digital indicator (volumeter)
  • Tip holder and tip ejector are autoclavable to avoid cross-contamination
  • Each pipet bears engraved identification number for traceability
Bestellinformation
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accuracy ±0.024, ±12μL
Compatible Tips D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Color Orange
Disposable Reusable
Number of Channels 1
Product Line Pipetman Classic
Sterility Non-sterile
Type Pipette
Volume (Metric) 0.2 to 2 μL
For Use With (Application) PCR, DNA Sequencing, Small Volume Dispensing of Aqueous Fluids of Moderate Viscosity and Density (Molecular Biology, Immunology)
Length (English) 14.37 in.
Length (Metric) 36.5 cm
Width (English) 12.01 in.
Width (Metric) 30.5 cm
Height (English) 4.72 in.
Height (Metric) 12 cm
Fit for Purpose Certified Quality
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt