Learn More
STEMCELL Technologies Genomic DNA Purification Kit
Beschreibung
- The Genomic DNA Purification Kit uses a membrane-based system to quickly purify high-quality genomic DNA that is suitable for downstream applications such as agarose gel electrophoresis, restriction enzyme digestion, and PCR analysis
- Genomic DNA can be purified from cells in as little as 20 minutes
- Using a microcentrifuge, up to 20 mg of tissue (mouse tail or animal tissue) or between 1 x 10^4 to 5 x 10^6 cells can be processed per purification
- NOTE: Genomic DNA purification from tissue requires overnight digestion with Proteinase K Solution (Catalog #79016) prior to purification
Spezifikation
Spezifikation
| No. of Reactions | 250 Preps |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?