Learn More
Gefapixant, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Beschreibung
Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Gefapixant |
| CAS | 1015787-98-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H19N5O4S |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | MK-7264 AF-219 |
| Solubility Information | DMSO : 5 mg/mL (14.15 mM; ultrasonic and adjust pH to 5-6 with HCl) |
| SMILES | O=S(C1=CC(OC2=CN=C(N)N=C2N)=C(C(C)C)C=C1OC)(N)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 353.4 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur