Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column Me-Sil Retention Gap
Product Code. 10002841 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
25 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10002841
Brand: Macherey-Nagel™ 723708.10
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Spécification
Diameter (Metric) 0.8 mm
Type GC Column Retention Gap
Diameter (Metric) Inner 0.53 mm
For Use With (Application) n-hexane and Diethyl Ether Analysis
Temperature Range 320°C
Length (Metric) 10 m
Quantity 1 Each
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis