Learn More
Invitrogen™ GAP43 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1195), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA554002
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30088351
  • 562.00 EUR / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GAP43 (Neuromodulin) is associated with nerve growth. GAP43 is expressed by developing and regenerating neurons, and to a lesser extent reactive glial cells. It is a major component of the motile growth cones that form the tips of elongating axons. GAP43 also plays a role in axonal and dendritic filopodia induction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GAP43
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
GAP43
Axonal membrane protein GAP-43; B-50; Basp2; brain abundant, membrane attached signal protein 2; calmodulin-binding protein P-57; Gap43; GAP-43; growth accentuating protein 43; growth associated protein 43; growth-associated protein 43; MGC156666; nerve growth-related peptide GAP43; neural phosphoprotein B-50; Neuromodulin; neuron growth-associated protein 43; neuron protein F1; PP46; Protein F1
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
2596
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
23GB1195
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P17677
GAP43
A synthesized peptide derived from human GAP43 (201-238AA).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato