Learn More
G-749, MedChemExpress
Product Code. 16461239
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Product Code. 16461239
Brand: Medchem Express HY12333
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress G-749 is a potent, oral active and ATP competitive FLT3 inhibitor, with IC50s of 0.4 nM and 0.6 nM for FLT3 wild type and FLT3-D835Y, respectively. G-749 can be used for the research of drug resistance for acute myeloid leukemia (AML).
G-749 is a potent, oral active and ATP competitive FLT3 inhibitor, with IC50s of 0.4 nM and 0.6 nM for FLT3 wild type and FLT3-D835Y, respectively. G-749 can be used for the research of drug resistance for acute myeloid leukemia (AML).
Spezifikation
Chemical Name or Material G-749
CAS 1457983-28-6
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H25BrN6O2
Quantity 1 mg
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (47.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=C(NC3CCN(C)CC3)N=C2NC4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)C(Br)=CN1
Molecular Weight (g/mol) 521.41
Formula Weight 521.41
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt