missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FPR1 Antibody (350418), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals FAB3744X

529.55 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.


Codice prodotto. 18581988

  • 663.00 EUR / 0.10mL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
Visualizza tutte le promozioni

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

FPR1 Monoclonal antibody specifically detects FPR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

FPR1
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
350418
Flow Cytometry, CyTOF-ready
fMet-Leu-Phe receptor, FMLP, fMLP receptor, formyl peptide receptor 1, FPRfMet-Leu-Phe receptor, N-formyl peptide receptor, N-formylpeptide chemoattractant receptor
HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human FPR1, Met1-Lys350, Accession # NP_002020
0.1 mL
GPCR, Immunology, Protein Kinase
2357
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato