missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosfluconazole, MedChemExpress

Product Code. 16489666
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16489666

Brand: Medchem Express HY100666

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Fosfluconazole is a prodrug of Fluconazole that is widely used as an antifungal agent.

Fosfluconazole is a prodrug of Fluconazole that is widely used as an antifungal agent.

Specifications

Chemical Name or Material Fosfluconazole
Physical Form Powder
CAS 194798-83-9
Color White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H13F2N6O4P
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Solubility Information DMSO : 6.2 mg/mL (16.05 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC=C(C(CN2N=CN=C2)(OP(O)(O)=O)CN3N=CN=C3)C(F)=C1
Molecular Weight (g/mol) 386.25
Formula Weight 386.25
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.