Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Freezer Replacement Shelves
Product Code. 11766479 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
For Use With (Equipment):
13.0 cu. ft. Freezers
17.3 cu. ft. Freezers
23.0 cu. ft. Freezers
28 cu. ft. Freezers
Type:
Shelf Kit
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11766479
Marke: Thermo Scientific™ 224158
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Use Thermo Scientific™ Forma™ Freezer Replacement Shelves with Forma 8600 and 900 Series Upright Freezers.
  • Stainless steel
  • Kits include mounting hardware
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Shelf Kit
Capacity (English) 23 cu. ft.
Capacity (Metric) 651.2 L
Style Upright
Color Silver
For Use With (Equipment) 23.0 cu. ft. Freezers
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt