Learn More
Hirschmann™ Plastic Base and Safety Ring
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- For measuring cylinders
- Without base
- Available to fit a range of sizes
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plastic |
| Product Type | Foot With Protective Ring |
| For Use With (Application) | For measuring cylinder |
| Quantity | 250 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido