Learn More
Folin & Ciocalteu'S pHenol Reagent, Pure, Fisher Chemical™
Product Code. 10191520 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Unit Size:
500mL
Product Code. 10191520
Brand: Fisher Chemical J/4100/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Folin & Ciocalteu'S pHenol Reagent, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 500mL, Packaging: Amber glass bottle, Yellow, MDL Number: 132625, Physical Form: Liquid
Folin & Ciocalteu'S pHenol Reagent, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 500mL, Packaging: Amber glass bottle, Yellow, MDL Number: 132625, Physical Form: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Yellow
MDL Number 132625
Packaging Amber glass bottle
Quantity 500 mL
Physical Form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Folin & Ciocalteu's phenol reagent
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Gefahrenhinweis
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt