Learn More
FLI1 Antibody (FLI1/4371R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21020AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FLI1 Monoclonal antibody specifically detects FLI1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| FLI1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| EWSR2, Friend leukemia integration 1 transcription factor, Friend leukemia virus integration 1, Proto-oncogene Fli-1, SIC-1, Transcription factor ERGB | |
| Recombinant full-length human FLI1 protein | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| 2313 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FLI1/4371R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu