Learn More
3M™ Fixed Length Breathing Tube SS-BT-23
Codice prodotto. 17736973
Click to view available options
:
Breathing Tube; For Use With: 3M™ PAPR Systems
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17736973
Marca: 3M™ 7100236823
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
3M™ Fixed Length Breathing Tube SS-BT-23 is a fixed-length polyurethane breathing tube for use with approved 3M™ Powered Air Systems.
  • Fixed-length breathing tube made from polyurethane
  • Approved for use with 3M™ Powered Air Respirator PF-600E
  • Compatible with specific 3M™ Versaflo™ headtops when using the 3M™ Adapter Assembly QRS Thread ADP-03.
  • Protective breathing tube covers available to lengthen service life of breathing tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato