Learn More
Fisherbrand™ Acid Resistant Plastic Tubs for Ultrasonic Cleaners
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Ultrasonic Cleaner, S 300/S 300 H
Ultrasonic Cleaners: S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Ultrasonic Cleaners: S 180, S 180/H
Ultrasonic Cleaners: S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Capacity (Metric):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Acid Resistant Tub |
| Capacity (Metric) | 1.3 L |
| For Use With (Equipment) | Ultrasonic Cleaners: S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H |
| Includes | Plastic cover |
| Material | Plastic |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur