Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint Nano Pipette Tips, Universal Fit
GREENER_CHOICE
Product Code. 11987724 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.1 to 5 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Format:
Bulk
Rack
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 960
Product Code. 11987724
Only null left
Add to basket
Add to basket
For use with micro volume pipetters
  • Natural color
  • Precision molded for accuracy in low volume pipetting
  • Certified by independent laboratory – Nonsterile: RNase, DNase, DNA, and Pyrogen Free; Nonsterile: RNase, DNase, DNA, Bioburden, PCR Inhibitor, and pyrogen-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (Metric) 0.1 to 5 μL
Sterility Non-sterile
Color Natural
Length (English) 1.25 in.
Length (Metric) 31 mm
Clean Claims DNase, RNase, DNA, Bioburden, and PCR inhibitor Free
Format Bulk
Tip Style Micro Point
For Use With (Equipment) Universal Fit
Graduated Yes
Product Line SureOne
Graduations At 2.5 μL
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.