Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
Product Code. 11963015
Click to view available options
Thickness (Metric) Teeth:
0.05 cm
0.08 cm
0.15 cm
0.77 cm
Teeth Count:
6
8
10
12
15
20
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11963015
missing translation for 'mfr': Fisherbrand™ MP12D
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
For use with Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
For Use With (Equipment) Owl P8 Series Electrophoresis System
Type Comb
Gel Dimensions 10 x 10 cm
Teeth Count 12
Thickness (Metric) Teeth 0.15 cm
Volume (Metric) Well 103 μL
Length (English) Footprint 5.9 in.
Length (English) Gel 3.9 in.
Length (Metric) Footprint 15 cm
Length (Metric) Gel 10 cm
Width (English) Gel 3.9 in.
Width (English) Teeth 0.16 in.
Width (Metric) Footprint 13 cm
Width (Metric) Gel 10 cm
Width (Metric) Teeth 0.43 cm
Height (English) Footprint 5.11 in.
Height (Metric) Footprint 13 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.