Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Spare Bottles
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 L
4 L
Unit Size:
Each
Description
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Subsitute bottles of different sizes for added convenience
ELISA-based assays, cell washing
Specifications
Specifications
| Includes | Solid cap |
| Capacity (English) | 67.62 oz. |
| Capacity (Metric) | 2 L |
| For Use With (Equipment) | Wellwash Microplate Strip Washer, Wellwash Versa Microplate Strip Washer |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur