Learn More
Fisherbrand™ Epoxy Conductivity Probe for Traceable™ Bench Conductivity Meter
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Accessory for use with Traceable Bench Conductivity Meter.
- Accessory for 09-330 conductivity meter
- Thermistor for automatic/manual temperature control encased in virtually unbreakable epoxy
- Range: 1.0 to 200,000 micromhos
Informations sur la commande
Minimum depth: 1 in. .
Spécification
Spécification
| For Use With (Equipment) | Traceable conductivity and TDS meter |
| Temperature (Metric) Range | -30°C to +130°C |
| Type | Conductivity Probe |
| Diameter (English) Body | 0.5 in. |
| Diameter (Metric) Body | 127 mm |
| Length (English) | 5-25 in. |
| Length (Metric) | 133 mm |
| Material | Epoxy |
| Measurement Ranges | 1 to 200,000 μohm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?