Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Lennox (Granulated)
Product Code. 11305992
Click to view available options
Quantity:
500 g
2000 g
Packaging Type:
Poly Bottle
Unit Size:
2kg
500g
Product Code. 11305992
Brand: Fisher BioReagents™ BP9722500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
  • Directions for Media Preparation: Add 20g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) then adjust pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
  • Format: Granulated powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Granulated Powder
Media Type LB Broth, Lennox
Product Type Microbiology Media
Formulation Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L
For Use With (Application) For maintenance and propagation of Escherichia coli in molecular biology procedures
Packaging Type Poly Bottle
Quantity 500 g
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis