Learn More
Granulated Agar, Fisher BioReagents
Product Code. 15480665
Click to view available options
Quantity:
500 g
2 kg
5 kg
Packaging Type:
Poly Bottle
Poly Pail
Unit Size:
2kg
500g
5kg
Product Code. 15480665
Brand: Fisher BioReagents BP97445
Request Bulk or Custom Format
Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes
  • Granulated agar media CAS:[9002-18-0]
  • Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Form Granulated Powder
Product Type Agar
For Use With (Application) Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes
Packaging Type Poly Pail
Quantity 5 kg
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado