missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIIN-3, MedChemExpress

Product Code. p-200101289
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16483547 50 mg 50mg
16480008 5 mg 5mg
16467528 10 mg 10mg
16407486 100 mg 100mg
16401739 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16483547 Supplier Medchem Express Supplier No. HY18603

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress FIIN-3 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 13.1, 21, 31.4, and 35.3 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.

FIIN-3 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 13.1, 21, 31.4, and 35.3 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.

Spezifikation

Chemical Name or Material FIIN-3
CAS 1637735-84-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C34H36Cl2N8O4
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 10 mg/mL (14.46 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C=CC(NC1=CC=C(CN(C(NC2=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C2Cl)=O)C3=NC=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=C3)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 691.61
Formula Weight 691.61
Percent Purity 96.47%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.