missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FIIN-3, MedChemExpress
Description
FIIN-3 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 13.1, 21, 31.4, and 35.3 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | FIIN-3 |
| CAS | 1637735-84-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C34H36Cl2N8O4 |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | DMSO : 10 mg/mL (14.46 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | C=CC(NC1=CC=C(CN(C(NC2=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C2Cl)=O)C3=NC=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=C3)C=C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 691.61 |
| Formula Weight | 691.61 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?