Learn More
BTX™ Female/Female Adapter Set
Descrizione
- For connection to electroporation generators
- 4 mm Female/Female Adapter Set
Specifica
Specifica
| For Use With (Application) | To connect an electrofusion/electroporation system to the electrodes and chambers to be used for a particular application |
| For Use With (Equipment) | 4 mm dia. Banana Plug Cables 45-0216 |
| Product Line | BTX Electroporation |
| Product Type | Electroporation accessory |
| Description | Female/Female Adapter Set for Banana Plug Cables 45-0216 |
| Display | LCD |
| Length (English) Cable | 10 ft. |
| Length (Metric) Cable | 3.1 m |
| Sterility | Non-sterile |
| Connection Type | Banana Cables |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?