missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Favipiravir, MedChemExpress

Product Code. 16448757
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek
100mg
10mg
50mg
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 16448757

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY14768

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

MedChemExpress Favipiravir (T-705) is a potent viral RNA polymerase inhibitor, it is phosphoribosylated by cellular enzymes to its active form, Favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate (RTP). Favipiravir-RTP inhibits the influenza viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) activity with an IC50 of 341 nM.

Favipiravir (T-705) is a potent viral RNA polymerase inhibitor, it is phosphoribosylated by cellular enzymes to its active form, Favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate (RTP). Favipiravir-RTP inhibits the influenza viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) activity with an IC50 of 341 nM.

Tekniske data

Chemical Name or Material Favipiravir
Physical Form Solid
CAS 259793-96-9
Color Off-White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C5H4FN3O2
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Synonym T-705
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (636.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (39.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=NC(F)=CNC1=O
Molecular Weight (g/mol) 157.1
Formula Weight 157.1
Percent Purity 98.5%
Grade Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.