Learn More
Favipiravir, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek
100mg
10mg
50mg
5mg
Beskrivelse
Favipiravir (T-705) is a potent viral RNA polymerase inhibitor, it is phosphoribosylated by cellular enzymes to its active form, Favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate (RTP). Favipiravir-RTP inhibits the influenza viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) activity with an IC50 of 341 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Favipiravir |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 259793-96-9 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C5H4FN3O2 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | T-705 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (636.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (39.78 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion