Learn More
EVOS™ XL Core
Product Code. 11577225
Click to view available options
Unit Size:
Each
Product Code. 11577225
Brand: EVOS™ AMEX1200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Embedded operating system with image software for capture/save
Features
  • EVOS™ xl core
  • LED illumination
  • Brightfield and phase contrast
  • Color camera, 3.1 megapixel
  • 12.1 in. high-definition display
  • Available with fixed stage or mechanical stage
  • Objectives (Fixed-Stage Model): 4X, 10X, 20X
  • Objectives (Mechanical Stage Model): 4X, 10X, 20X, 40X
  • Embedded operating system with image software for capture/save
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Camera 3.1 MP Color
Includes Fixed stage and 4X/10X/20X/40X objectives, wireless mouse, power adaptor, quick start guide, USB flash drive with documentation, condenser shield, removable, Glass stage plate, dust cover
Light Source LED
Magnification 4X, 10X, 20X, 40X
Objectives 4X, 10X, 20X, 40X
Optics Infinity
Positions 3 Position turret
Display LCD
Operating System Embedded operating system with imaging software for image capture and save via mouse or front mounted manual buttons
Software Imaging software
Depth (English) 16 in.
Depth (Metric) 40.6 cm
Height (English) 21 in.
Height (Metric) 36.8 cm
Weight (English) 20.1 lb.
Weight (Metric) 9.1 kg
Width (English) 31.8 in.
Width (Metric) 12.5 cm
Electrical Requirements 100/240 V, 50/60 Hz
Frequency 50/60 Hz
Voltage 100/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt