Learn More
Novus Biologicals™ EVI2B Antibody (8F3D1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-27145-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 30029830
  • 511.00 EUR / 0.10mL
Description
EVI2B Monoclonal antibody specifically detects EVI2B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EVI2B
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000
CD361 antigen, D17S376, ecotropic viral integration site 2B, Ecotropic viral integration site 2B protein homolog, EVDBprotein EVI2B, EVI-2B
Purified recombinant fragment of human EVI2B (AA: extra 22-202) expressed in E. Coli.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, ELISA, Western Blot
8F3D1
Unconjugated
PBS
Mouse
Protein G purified
RUO
2124
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG1
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis