Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, Electrophoresis Grade, 99.4+%
Product Code. 15460457
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
Product Code. 15460457
Brand: Thermo Scientific Chemicals J65585.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-00-4
Molecular Formula C10H16N2O8
Molecular Weight (g/mol) 292.24
MDL Number MFCD00003541
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifications
Melting Point ∽245°C (decomposition)
Color White
Density 0.68
Linear Formula (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantity 500 g
Beilstein 1716295
Merck Index 143517
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
Formula Weight 292.24
Percent Purity ≥99.4%
Grade Electrophoresis
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Ethylenediaminetetraacetic acid
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado