Learn More
Estrone b-D-Glucuronide Sodium Salt (>97% by HPLC), TRC
Product Code. 18091830
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18091830 100 mg 100mg
18012330 10 mg 10mg
18063830 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18091830 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE889055100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15087-01-1
Formula Weight 468.176
InChI Formula InChI=1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
IUPAC Name sodium;(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxane-2-carboxylate
Molecular Formula C24 H29 O8 . Na
Molecular Weight (g/mol) 468.47
Percent Purity >95%
SMILES [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Synonym Estrone-B-D-Glucuronide Sodium Salt
Chemical Name or Material Estrone beta-D-Glucuronide sodium salt
Grade HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen