Learn More
Erbium, plasma standard solution, Specpure™ Er 10,000μg/mL
Code produit. 11382338
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11382338
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014409.AE
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
MDL Number MFCD00010987
Spécification
Physical Form Liquid
Concentration Er2O3 in 5% HNO3
UN Number UN3264
Quantity 100 mL
Grade Specpure™
Chemical Name or Material Erbium plasma standard solution, Er 10000μg/mL
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis