Learn More
EPZ015666, MedChemExpress
Code produit 16495956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16495956 100 mg 100mg
16491507 50 mg 50mg
16468017 5 mg 5mg
16425308 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16495956 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12727
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress EPZ015666 (GSK3235025) is an orally available inhibitor of PRMT5 with an IC50 of 22 nM.
EPZ015666 (GSK3235025) is an orally available inhibitor of PRMT5 with an IC50 of 22 nM.
Spécification
Chemical Name or Material EPZ015666
CAS 1616391-65-1
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H25N5O3
Quantity 100 mg
Synonym GSK3235025
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC[C@H](O)CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)C3=CC(NC4COC4)=NC=N3
Molecular Weight (g/mol) 383.44
Formula Weight 383.44
Percent Purity 98.96%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.