Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Product Code. 10197241 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
0.5 to 20 μL
100 to 5000 μL
1000 to 10,000 μL
2 to 200 μL
20 to 300 μL
250 to 2500 μL
50 to 1000 μL
50 to 1250 μL
Length (Metric):
34 mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
120 mm
165 mm
243 mm
Color:
Blue
Clear
Dark Gray
Dark Green
Green
Light Gray
Medium Gray
Orange
Purple
Red
Turquoise
Yellow
Packaging:
1000 Tips (2 Bags x 500 Tips)
1000 Tips (4 Bags x 250 Tips)
200 Tips (2 Bags x 100 Tips)
500 Tips (5 Bags x 100 Tips)
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Pack of 200
Pack of 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10197241
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 0030000935
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Use these universal pipette tips with a wide variety of pipette models. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard Pipettor Tips feature optimal wetting properties, high transparency and special, certified purity grades.
  • Minimal attachment and ejection forces with the highest level of tightness
  • The ergonomically optimized cone geometry provides the optimal pipette fit on the Eppendorf pipette
  • Fine graduations make visual checks of the pipetting volume even easier
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
  • Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volume (Metric) 50 to 1250 μL
Filtered Non-filtered
Color Green
Autoclavable Autoclavable
Length (English) 3 in.
Length (Metric) 76 mm
Format Bulk
Tip Style Universal
Packaging 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips)
Quantity 1000 Pk.
Product Type Pipette Tips
For Use With (Equipment) Eppendorf, Universal
Graduated Yes
Product Line epT.I.P.S.
Graduations Fine
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.