Learn More
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Closed top
Shop All Fisherbrand ProductsTekniske data
Tekniske data
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 27.5 mm |
| Material | Glass |
| Volume (Metric) | 60 mL |
| Septum | Septa is not included |
| For Use With (Application) | TOC (EPA) |
| Thread Style | 24-400 |
| Closure Material | Polypropylene |
| Closure Type | Screw Cap |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?