Learn More
Memmert™ Entry Port 100 mm for IF160
Product Code. 17596725 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
100 mm
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) unitSize
17596725 100 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17596725 Supplier Memmert™ Supplier No. IF160F9
Only null left
Add to basket
Add to basket
Optional entry port for Memmert Incubators.
  • Entry port with 100 mm diameter
  • Flap closure
  • Custom position TBC in the back
Spécification
For Use With (Equipment) IF160 Incubator
Type Entry Port
Diameter (Metric) 100 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.