Learn More
Invitrogen™ ENOX2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA545041
Produktkod. 15536782
  • 520.00 EUR / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Peptide sequence: YRIRLGSSTD KKDTGRLHVD FAQARDDLYE WECKQRMLAR EERHRRRMEE Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.
This gene is a tumor-specific member of the ECTO-NOX family of genes that encode cell surface NADH oxidases. The encoded protein has two enzymatic activities: catalysis of hydroquinone or NADH oxidation, and protein disulfide interchange. The protein also displays prion-like properties. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ENOX2
Polyclonal
Unconjugated
Enox2
APK1; APK1 antigen; Cova1; cytosolic ovarian carcinoma antigen 1; Ecto-NOX disulfide-thiol exchanger 2; enox2; Hydroquinone [NADH] oxidase; Protein disulfide-thiol oxidoreductase; RGD1563643; tNOX; tumor-associated hydroquinone oxidase; zmp:0000001197
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
10495
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q16206
Enox2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ENOX2 (aa 184-233).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.