Learn More
Day Impex™ Enamelled Steel Container
Click to view available options
Capacity (Metric):
200 mL
700 mL
750 mL
1 L
1100 mL
1500 mL
2 L
3 L
4500 mL
10 L
Height (Metric):
215mm
228mm
268mm
275mm
280mm
285mm
290mm
330mm
350mm
445mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Description
- Safe for use with all liquid gases and ideal for cold traps
- Attractive blue stove-enamelled steel outer container
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) Outer | 175mm |
| For Use With (Application) | Use for liquid gas or as a cold trap |
| Height (Metric) Inner | 230mm |
| Height (Metric) | 290mm |
| Item Description | Without handle or lid |
| Capacity (Metric) | 3 L |
| Depth (Metric) Interior | 230 mm |
| Diameter (Metric) Inner | 135 mm |
| Material | Enameled Steel |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu