Learn More
ELOVL5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-33500-25ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18458851
  • 280.00 EUR / 25µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
ELOVL5 Polyclonal specifically detects ELOVL5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ELOVL5
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Q9NYP7
ELOVL5
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QTYNKKGASRRKDHLKDHQNGSMAAVNGHTNSFSPLENNVKPRKLRKD
25 μL
Cardiovascular Biology, Cellular Signaling
60481
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
dJ483K16.1, EC 2.3.1.n8, elongation of very long chain fatty acids protein 5, ELOVL family member 5, elongation of long chain fatty acids (FEN1/Elo2, ELOVL2,3-keto acyl-CoA synthase ELOVL5, Fatty acid elongase 1, hELO1, HELO1homolog of yeast long chain polyunsaturated fatty acid elongation enzyme 2, homolog of yeast long chain polyunsaturated fatty acid elongatio, SUR4/Elo3-like, yeast)
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only