Learn More
ACROBiosystems ELISA Assay Kit for Anti-CTLA-4 h-mAb in Monkey Serum
Artikelnummer. 15896597
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
96 Tests
missing translation for 'unitSize'
1 set
Artikelnummer. 15896597
missing translation for 'mfr': ACROBiosystems ECCV196TESTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
For quantification of monoclonal anti-CTLA-4 antibodies in monkey serum.
How a therapeutic antibody is metabolized in the body is pertinently relevant to its efficacy. Therefore, pharmacokinetics study is an important part of the drug development. CTLA-4 is probably the most targeted molecule in today’s pharmaceutical industry, thanking to the clinical success of Yervoy®. Many investigational anti-CTLA-4 mAbs are being developed. There is a growing need for a standard assay that can be used to facilitate the study of their pharmacokinetics.
Spezifikation
Product Type Pk. Assay Kit
Kit Contents The enclosed ELISA assay kit for anti-CTLA-4 h-mAb in monkey serum is based on an enzyme immunoassay (ELISA) between recombinant CTLA-4 protein (ECD) and a biotinylated anti-CTLA-4 monoclonal antibody. The method employs the principle of competitive ELISA
Quantity 96 Tests
Shipping Condition RT
Storage Requirements -20°C, aviod light
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt