Learn More
ELF4 Monoclonal Antibody (OTI1E11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA810143
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17523004
  • 540.87 EUR / 100µL
Description
ELF4 is transcriptional activator that binds to DNA sequences containing the consensus 5′-WGGA-3′. The protein acts synergistically with RUNX1 to transactivate the IL3 promoter. Also transactivates the PRF1 promoter in natural killer (NK) cells. This protein plays a role in the development and function of NK and NK T-cells and in innate immunity.
Specifications
Specifications
ELF4
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q99607
ELF4
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 83-345 of human ELF4 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Western Blot
OTI1E11
Unconjugated
ELF4
ELFR, MEF
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
2000
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato