Läs mer
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heating Element for EM/EME
Produktkod. 11728412
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11728412
Brand: Bibby Scientific™ 0301245
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bibby Scientific Electrothermal Heating Element for EM/EME, Capacity: 250 mL, For Use With: 14314 EM Series Heating Mantles, Voltage: 230 V, Frequency: 50/60 Hz
Specifikationer
Capacity (Metric) 500 mL
For Use With EM/EME Series Heating Mantles
Voltage 230 V
Wattage 200w
Product Type Heating Element
Frequency 50/60 Hz
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.